MilliporeSigma
SY3H98B97677
Synthonix Corporation
3-Chloro-4-methoxy-1,2-benzenediamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
172.61
Número MDL:
El producto SY3H98B97677 no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-chloro-4-methoxy-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C7H9ClN2O/c1-11-5-3-2-4(9)7(10)6(5)8/h2-3H,9-10H2,1H3
Clave InChI
IYLBYXMDAQRPLF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74838.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74838.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)