MilliporeSigma
SY3H6E414A4D
Synthonix Corporation
Methyl 3-bromo-5-chloro-4-iodobenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
375.39
Número MDL:
Iupac Name
methyl 3-bromo-5-chloro-4-iodobenzoate
Inchi Code
1S/C8H5BrClIO2/c1-13-8(12)4-2-5(9)7(11)6(10)3-4/h2-3H,1H3
Clave InChI
APSNCTJNWJPDAS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63033.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63033.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)