MilliporeSigma
SY3H3D67DD49
Synthonix Corporation
3-Fluoro-5-iodoaniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
237.02
Número MDL:
Iupac Name
3-fluoro-5-iodoaniline
Inchi Code
1S/C6H5FIN/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H,9H2
Clave InChI
HTEPMXLKKDKDAQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid or semi-solid
Product Link
https://synthonix.com/42591.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42591.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)