MilliporeSigma
SY3H309950E9
Synthonix Corporation
4-Bromo-2-methylpyrimidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
173.01
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-methylpyrimidine
Inchi Code
1S/C5H5BrN2/c1-4-7-3-2-5(6)8-4/h2-3H,1H3
Clave InChI
OJPQVYZLQGRFSO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Freezer
Purity
0.95
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/32286.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/32286.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)