SY3428347493
Synthonix Corporation
2-Chloro-6-bromo-7-methoxyquinazoline
About This Item
Iupac Name
6-bromo-2-chloro-7-methoxyquinazoline
Inchi Code
1S/C9H6BrClN2O/c1-14-8-3-7-5(2-6(8)10)4-12-9(11)13-7/h2-4H,1H3
Clave InChI
DQXKBPJZXVQDEU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/10387.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)