SY3428347310
Synthonix Corporation
1-Benzhydrylazetidin-3-yl 3-amino-3-iminopropanoate acetate
About This Item
Iupac Name
1-benzhydryl-3-azetidinyl 3,3-diaminoacrylate acetate
Inchi Code
1S/C19H21N3O2.C2H4O2/c20-17(21)11-18(23)24-16-12-22(13-16)19(14-7-3-1-4-8-14)15-9-5-2-6-10-15;1-2(3)4/h1-11,16,19H,12-13,20-21H2;1H3,(H,3,4)
Clave InChI
GYVCPOZJKBWGLB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/10704.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/10704.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)