MilliporeSigma
SY3371477536
Synthonix Corporation
4,7-Diaza-spiro[2.5]octane oxalate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
202.21
Número MDL:
El producto SY3371477536 no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4,7-diazaspiro[2.5]octane oxalate
Inchi Code
1S/C6H12N2.C2H2O4/c1-2-6(1)5-7-3-4-8-6;3-1(4)2(5)6/h7-8H,1-5H2;(H,3,4)(H,5,6)
Clave InChI
JKTRMKCHMLQDJM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7230.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/7230.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)