Documentos clave
Z227129
Precolumna Nucleosil®
phase silica, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
Nucleosil®
envase
pkg of 4 ea
fabricante / nombre comercial
Nucleosil®
Parámetros
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
1 cm × 4.6 mm
grupo activo de la matriz
silica phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
100 Å
compatibilidad
for use with 3.0 to 4.6 mm column
técnica de separación
normal phase
Descripción general
For all guard cartridges listed here use holder 54987
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
obligatorio pero no suministrado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)