Documentos clave
SU860190
Supelco
Tapón de rosca (abierto arriba), rosca de 9 mm, con revestimiento
Ultra Clean, thickness 1.0 mm, blue polypropylene (solid top cap)
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiales
blue polypropylene (solid top cap)
red PTFE/white silicone
Características
Ultra Clean
dureza
55 (Durometer: shore A)
envase
pkg of 1 × 100 ea (SU860190)
disponibilidad
not available in USA
D.E. × Al × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
grosor
1.0 mm
Adaptador
thread for 9 mm short thread
Descripción general
Pre-assembled 9 mm polypropylene hole-cap, with septum.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)