Documentos clave
SU860124
Supelco
Tapón de rosca corta, rosca de 9 mm, con camisa
Ultra-clean, red polypropylene (6 mm center hole)
About This Item
UNSPSC Code:
41121806
NACRES:
NB.11
material
red PTFE/white silicone
red polypropylene (6 mm center hole)
feature
Ultra-clean
hardness
55 (Durometer: shore A)
packaging
pkg of 1000 ea
diam. × thickness
9 mm × 1.0 mm
fitting
thread for 9 mm (short thread)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)