Documentos clave
SU860012
Supelco
Vials, screw top, clear glass, 1.5 mL
volume 1.5 mL, clear glass vial, thread for 10-425, O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 6 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiales
clear glass vial
Características
closure type screw top vial
envase
pkg of 1000 ea
D.E. × Al × D.I.
11.6 mm × 32 mm × 6 mm
volumen
1.5 mL
Adaptador
thread for 10-425
Otras notas
27265--> material nos. 27265 (100pq) & 27266 (2000pq).
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)