SAAR2475000
D(-)-Fructose
univAR™
About This Item
Productos recomendados
grade
anhydrous
product line
univAR™
packaging
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR2475000EM)
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
InChI key
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Application
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)