Documentos clave
SAAR2145000
Ekon-D concentrate
uniTEK
About This Item
Código UNSPSC:
41116100
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
poly bottle of 1 × 5 L (SAAR2145000LL)
temp. de almacenamiento
2-30°C
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)