SAAR191396
Hidróxido de sodio solution
1 N
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
packaging
poly bottle of 4 × 5 L (SAAR191396LL)
concentration
1 N
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)