Key Documents
SAAR1461070
Buffer solution
pH 7.00±0.02 (20 °C±0.1)
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
packaging
poly bottle of 4 × 5 L (SAAR1461070LL)
poly bottle of 12 × 500 mL (SAAR1461070KF)
pH
7.00±0.02 (20 °C±0.1)
storage temp.
2-30°C
Application
For laboratory use only
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)