SAAR1022040
Acetona
univAR™
About This Item
Productos recomendados
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
184 mmHg ( 20 °C)
product line
univAR™
form
liquid
expl. lim.
13.2 %
packaging
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR1022040LC)
pkg of 25 L (SAAR1022040ME)
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)