PS676
Methamidophos
analytical standard
Sinónimos:
O,S-Dimethyl phosphoramidothioate
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
envase
ampule of 100 mg
fabricante / nombre comercial
Chem Service, Inc. PS-676
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
COP(N)(=O)SC
InChI
1S/C2H8NO2PS/c1-5-6(3,4)7-2/h1-2H3,(H2,3,4)
Clave InChI
NNKVPIKMPCQWCG-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
413.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
212 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)