PS374
Metobromuron
analytical standard
Sinónimos:
N′-(4-Bromophenyl)-N-methoxy-N-methylurea
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
envase
ampule of 1000 mg
fabricante / nombre comercial
Chem Service, Inc. PS-374
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
CON(C)C(=O)Nc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H11BrN2O2/c1-12(14-2)9(13)11-8-5-3-7(10)4-6-8/h3-6H,1-2H3,(H,11,13)
Clave InChI
WLFDQEVORAMCIM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)