PHR9078
3-Phenylpyrazin-2-ol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
Ampicillin impurity H (PhEur), 3-Phenyl-1H-pyrazin-2-one
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC1=NC=CN=C1C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C10H8N2O/c13-10-9(11-6-7-12-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,12,13)
Clave InChI
SYPKOIOSVWYKHO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)