MilliporeSigma
PHL89166
I3,II8-Biapigenin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3,8″-Biapigenin, 5,5′,7,7′-Tetrahydroxy-2,2′-bis(4-hydroxyphenyl)-[3,8′-bi-4H-1-benzopyran]-4,4′-dione
Seleccione un Tamaño
10 MG
$549.00
$549.00
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
$549.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H18O10
Número de CAS:
Peso molecular:
538.46
Beilstein:
1415589
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
$549.00
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)c(c3O2)C4=C(Oc5cc(O)cc(O)c5C4=O)c6ccc(O)cc6
InChI
1S/C30H18O10/c31-15-5-1-13(2-6-15)22-12-21(37)24-19(35)11-20(36)26(30(24)39-22)27-28(38)25-18(34)9-17(33)10-23(25)40-29(27)14-3-7-16(32)8-4-14/h1-12,31-36H
Clave InChI
IQAMTZLKUHMPPE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: hypericum
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)