PHL85760
Nepodin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
2-Acetyl-1,8-dihydroxy-3-methylnaphthalene, 1-(1,8-Dihydroxy-3-methyl-2-naphthalenyl)ethanone, Dianellidin, Musizine
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
SMILES string
OC1=C(C(C)=O)C(C)=CC2=CC=CC(O)=C21
InChI
1S/C13H12O3/c1-7-6-9-4-3-5-10(15)12(9)13(16)11(7)8(2)14/h3-6,15-16H,1-2H3
InChI key
DMLHPCALHMPJHS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)