MilliporeSigma
PHL84768
Curzerene
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Isofuranogermacrene, Isogermafurene, Neocurzerene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H20O
Número de CAS:
Peso molecular:
216.32
Código UNSPSC:
41116107
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (GC)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)