MilliporeSigma
PHL83900
Rehmannioside A
phyproof® Reference Substance
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H32O15
Número de CAS:
Peso molecular:
524.47
Código UNSPSC:
41116107
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C21H32O15/c22-3-7-11(25)13(27)15(29)19(33-7)32-4-8-12(26)14(28)16(30)20(34-8)35-18-9-6(1-2-31-18)10(24)17-21(9,5-23)36-17/h1-2,6-20,22-30H,3-5H2/t6-,7-,8+,9+,10+,11+,12+,13+,14-,15-,16-,17+,18-,19-,20+,21-/m0/s1
Clave InChI
DTNSOISBYQKHCS-QMGZOMNVSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)