MilliporeSigma
PHL83870
Loureirin A
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)-1-(4-hydroxyphenyl)-1-propanone, 4′-Hydroxy 2,4-dimethoxydihydrochalcone
Seleccione un Tamaño
10 MG
$480.00
$480.00
Fecha estimada de envío14 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
$480.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H18O4
Número de CAS:
Peso molecular:
286.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
$480.00
Fecha estimada de envío14 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
cadena SMILES
O=C(CCC1=CC=C(OC)C=C1OC)C2=CC=C(O)C=C2
InChI
1S/C17H18O4/c1-20-15-9-5-13(17(11-15)21-2)6-10-16(19)12-3-7-14(18)8-4-12/h3-5,7-9,11,18H,6,10H2,1-2H3
Clave InChI
RSAIVLRELNGZEY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)