MilliporeSigma
PHL83494
5,7-Dihydroxychromone
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
5,7-Dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one
Seleccione un Tamaño
20 MG
$352.00
$352.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 MG
$352.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H6O4
Número de CAS:
Peso molecular:
178.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
$352.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1c2c(c(cc(c2)O)O)C(=O)C=C1
InChI
1S/C9H6O4/c10-5-3-7(12)9-6(11)1-2-13-8(9)4-5/h1-4,10,12H
Clave InChI
NYCXYKOXLNBYID-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: silybum
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)