PHL83215
Strophanthidin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3β,5,14-Trihydroxy-19-oxo-5β,20(22)-cardenolide, Apocymarin, Convallatoxigenin, Corchorin, Corchoside A aglycone, Corchsularin, Cymarigenen, Erysimupicrone, K-Strophanthidin
Seleccione un Tamaño
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
C[C@@]12[C@@](CC[C@@H]2C(CO3)=CC3=O)(O)[C@]4([H])CC[C@]5(O)C[C@@H](O)CC[C@]5(C([H])=O)[C@@]4([H])CC1
InChI
1S/C23H32O6/c1-20-6-3-17-18(4-8-22(27)11-15(25)2-7-21(17,22)13-24)23(20,28)9-5-16(20)14-10-19(26)29-12-14/h10,13,15-18,25,27-28H,2-9,11-12H2,1H3
Clave InChI
ODJLBQGVINUMMR-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)