Documentos clave
N11501
Copper naphthenate
analytical standard
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
grado
analytical standard
envase
ampule of 1 g
fabricante / nombre comercial
Chem Service, Inc. PS-2028
técnicas
AAS: suitable
ICP: suitable
Formato
neat
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
100.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
38 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)