Documentos clave
K08971291
Kromasil® C4 HPLC Column
1.8 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 100 mm × 2.1 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Agency
suitable for USP L26
Línea del producto
Kromasil®
fabricante / nombre comercial
Kromasil® KR100-1.8-C4-2.1x100
disponibilidad
available only in USA, Canada and Puerto Rico
available only in USA, Canada and Puerto Rico
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
100 mm × 2.1 mm
grupo activo de la matriz
C4 (butyl) phase
tamaño de partícula
1.8 μm
tamaño de poro
100 Å
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Información legal
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)