Documentos clave
HMSU16
Sulfur in heavy mineral oil
1.50% (15′000 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
concentración
1.50% (15′000 ppm)
aplicaciones
petroleum
Formato
matrix material
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
77 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)