Documentos clave
G006131
HPLC Analysis of Yeast Lysate on Proteomix® SAX-NP3 Demonstrating High Separation Efficency
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column temp.: 25 °C
column: Proteomix SAX-NP3, 5 cm x 4.6 mm I.D., 3 μm particles (Z777219)
detector: UV, 280 nm
flow rate: 0.5 mL/min
gradient: 0 - 100% B in 30 min
injection: 40 μL
mobile phase: (A) 20 mM Tris, pH 9.0; (B) A + 0.5 M NaCl
sample: 2.5 mg/mL
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
Información legal
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)