Documentos clave
G006082
GC Analysis of Distilled Lime Essential Oil on SUPELCOWAX 10
suitable for GC
About This Item
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: SUPELCOWAX 10, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24079)
oven: 75 °C (4 min), then 4 °C/min to 200 °C (10 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 25cm/ sec set at 110°C
injection: 0.1 μL 100:1 split
liner: 4 mm I.D. cup injector
sample: Distilled Lime Oil, Mexico, neat (W263109)
aplicaciones
flavors and fragrances
Información legal
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)