G006062
GC Analysis of FAMEs in Goat Milk on SLB®-IL111
suitable for GC
About This Item
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: SLB-IL111, 100 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (29647-U)
oven: 50 °C (4 min), 8 °C/min to 160 °C (25 min), 4 °C/min to 220 °C
inj. temp.: 230 °C
detector: FID, 240 °C
carrier gas: hydrogen, 40 cm/sec
injection: 0.2 μL 10:1 split
sample: FAMEs from 100 mg goat milk transesterified in sodium methoxide/methanol + boron trifluoride
aplicaciones
food and beverages
Información legal
Estándar
Producto relacionado
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)