G005751
HPLC Analysis of Sugars and Taurine in an Energy Drink on Ascentis® Express HILIC using UV and ELSD Detection in Series
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis Express HILlC, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53970-U)
mobile phase: [A] 100 mM ammonium acetate, pH 5.0 with acetic acid; [B] water; [C] acetonitrile; (09:01:90, A:B:C)
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 812 psi (56 bar)
column temp.: 35 °C
detector: ELSD, 55 °C, 3.5 bar nitrogen
injection: 2 μL
sample: dilute1:9 in acetonitrile
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
food and beverages
Nota de análisis
Información legal
Analito
Estándar
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)