Documentos clave
G005718
HPLC Analysis of Paraquat and Diquat on Ascentis® Express HILIC (UV Detection)
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis Express HILlC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53939-U)
mobile phase: [A] 200 mM ammonium TFA; [B] acetonitrile; (20:80, A:B)
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 60 °C
detector: UV, 257 nm (paraquat) and 308 nm (diquat)
injection: 1 μL
sample: 50 mg/L in mobile phase
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
agriculture
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)