Documentos clave
G005394
HPLC Analysis of Furocoumarins on Ascentis® Express RP-Amide
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis Express RP-Amide, 10 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53929-U)
mobile phase: [A] water; [B] methanol; (40:60, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
pressure: 2843 psi (196 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: 25 μg/mL in water:methanol (90:10)
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)