Documentos clave
G005274
US EPA Method 8015: GC Analysis of Nonhalogenated Volatiles on SLB®-5ms
suitable for GC
About This Item
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 1.0 μm (28476-U)
oven: 50 °C (3 min), 15 °C/min to 200 °C
inj. temp.: 150 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 1.3 mL/min., constant
injection: 0.5 μL 50:1 split
liner: 2 mm I.D., FocusLiner inlet liner
sample: each analyte at 2000 μg/mL in methanol
aplicaciones
environmental
Información legal
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Ethanol denatured
    Diethyl ether
    2-Butanone
    4-Methyl-2-pentanone
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)