Documentos clave
G005144
GC Analysis of 1-Aminoindan Enantiomers (N-Trifluoroacetyl Derivatives) on Astec® CHIRALDEX G-DA
suitable for GC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: Astec CHIRALDEX G-DA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (72033AST)
oven: 150 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 24 psi
sample: peaks 1 & 2: 1-aminoindan enantiomers (N-TFA derivatives)
aplicaciones
clinical
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Información legal
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)