Documentos clave
G005116
GC Analysis of α-Pinene Enantiomers on Astec® CHIRALDEX B-PM
suitable for GC
About This Item
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: Astec CHIRALDEX B-PM, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (76023AST)
oven: 50 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
injection: 1 μL, 80:1 split
sample: 4 mg/mL in methylene chloride
peak 1: l-α-pinene (S(-)-α-pinene)
peak 2: d-α-pinene (R(+)-α-pinene)
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
flavors and fragrances
Nota de análisis
Elution order reversal on CHIRALDEX G-DP.
Información legal
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Aplicación
Referencia del producto
Descripción
Precios
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)