Documentos clave
G005089
GC Analysis of 1-Methoxy-2-Propylamine Enantiomers (N-Acetyl Derivatives) on Astec® CHIRALDEX B-PH
suitable for GC
About This Item
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: Astec CHIRALDEX B-PH, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (71023AST)
oven: 120 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 24 psi
injection: 1 μL, 80:1 split
sample: 3 mg/mL in methanol
peaks 1 & 2: 1-methoxy-2-propylamine enantiomers (N-acetyl derivatives)
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
Información legal
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)