Documentos clave
G005030
GC Analysis of Glycidol Enantiomers on Astec® CHIRALDEX A-TA
suitable for GC
About This Item
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
test parameters
column: Astec CHIRALDEX A-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73003AST)
oven: 65 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
sample: peak 1: R(+)-glycidol
peak 2: S(-)-glycidol
application(s)
chemicals and industrial polymers
Legal Information
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analito
Descripción
    (R)-(+)-Glycidol, purum, ≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
    (S)-(−)-Glycidol, 97%, optical purity ee: 98% (GLC)
Standard
Referencia del producto
Descripción
Precios
analytical column
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)