Documentos clave
G005000
HPLC Analysis of Indapamide Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] DEA; (100:0.1, A:B)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 2 μL
sample: 2 mg/mL in mobile phase
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Información legal
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Indapamide, analytical standard, for drug analysis
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)