Documentos clave
G004699
HPLC Analysis of Phensuximide Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 DMP
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: CYCLOBOND I 2000 DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20724AST)
mobile phase: [A] isopropanol; [B] hexane; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 22 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
sample: 4 mg/mL in methanol
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Información legal
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)