Documentos clave
G004556
HPLC Analysis of N-Acetylphenylalanine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: [A] 0.1% triethylamine acetate, pH 3.8; [B] ethanol; (20:80, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 23 °C
detector: UV, 225 nm
injection: 5 μL
sample: 5 mg/mL in methanol
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
life science and biopharma
Información legal
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)