Documentos clave
G003916
GC Analysis of a 12-Component Pesticide Mix on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis
suitable for GC
About This Item
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: SLB-5ms, 10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm (28465-U)
oven: 40 °C (1 min), 80 °C/min to 160 °C, 5 °C/min to 340 °C (2 min)
inj. temp.: 280 °C
MSD interface: 280 °C
scan range: 45-470 m/z
carrier gas: helium, 0.52 mL/min
injection: 0.5 μL 10:1 split
sample: 12-component pesticide mix, each analyte at 0.8-2.0 μg/mL in hexane:acetone (50:50)
aplicaciones
agriculture
chemicals and industrial polymers
environmental
food and beverages
Información legal
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)