Documentos clave
G003889
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Equity-1 (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis
suitable for GC
About This Item
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: Equity-1, 15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm (28039-U)
oven: 40 °C (1 min), 45 °C/min to 150 °C (2 min)
inj. temp.: 175 °C
detector: FID, 175 °C
carrier gas: hydrogen, 45 cm/sec constant
injection: 0.1 μL 300:1 split
liner: 2 mm I.D., straight
sample: Unleaded gasoline (refinery standard), neat
aplicaciones
petroleum
Información legal
Analito
Descripción
    2-Methylpropane
    Butane
    2-Methylbutane
    Pentane
    2,2-Dimethylbutane
    2,3-Dimethylbutane
    2-Methylpentane
    3-Methylpentane
    Hexane
    2,4-Dimethylpentane
    Benzene
    2-Methylhexane
    2,3-Dimethylpentane
    3-Methylhexane
    2,2,4-Trimethylpentane
    Heptane
    2,5-Dimethylhexane
    2,4-Dimethylhexane
    2,3,4-Trimethylpentane
    Toluene
    2,3-Dimethylhexane
    2-Methylheptane
    3-Methylheptane
    Octane
    Ethylbenzene
    m-/p-Xylene
    o-Xylene
    Nonane
    Propylbenzene
    Mesitylene
    1,2,4-Trimethylbenzene
    1,2,3-Trimethylbenzene
    1,3-Diethylbenzene
    1,4-Dimethyl-2-ethylbenzene
    1,2-Dimethyl-4-ethylbenzene
    Durene
    1,2,3,5-Tetramethylbenzene
    2-Methylnaphthalene (β)
    Ver todo (38)
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)