Documentos clave
G000691
HPLC Analysis of Amides on Discovery® RP-Amide C16
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Discovery RP-Amide C16, 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particles (505013)
mobile phase: [A] methanol; [B] 25mM monopotassium phosphate, pH 3.0; (20:80, A:B)
flow rate: 2 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
Información legal
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Strychnine
    Quinidine
    Quinine
    Codeine
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)