FAP84209
Patulin in fruit
reference material
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
Productos recomendados
grado
reference material
fabricante / nombre comercial
Fera Science Ltd
aplicaciones
food and beverages
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
−20°C
Otras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins
Patulin
Matrix Group: Fruits and Vegetables
Biotoxins / Mycotoxins
Patulin
Matrix Group: Fruits and Vegetables
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)