MilliporeSigma
CRM44892
Supelco
Glycerol solution
certified reference material, ASTM® D6584, 500 μg/mL in pyridine
Sinónimos:
1,2,3-Propanotriol
About This Item
Fórmula lineal:
HOCH2CH(OH)CH2OH · aq
Número de CAS:
Peso molecular:
92.09 (anhydrous basis)
Beilstein:
635685
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
Nombre del producto
Glicerol solution, certified reference material, 500 μg/mL in pyridine
grado
certified reference material
TraceCERT®
Agency
ASTM® D6584
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 1 mL
concentración
500 μg/mL in pyridine
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
petroleum
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Clave InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
62.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
17.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)