MilliporeSigma
CRM38382
Supelco
Cinnamyl alcohol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
3-Phenyl-2-propen-1-ol
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH=CHCH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
134.18
Beilstein:
1903999
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
TraceCERT®
densidad de vapor
4.6 (vs air)
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
bp
250 °C (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
densidad
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7,10H,8H2/b7-4+
Clave InChI
OOCCDEMITAIZTP-QPJJXVBHSA-N
Descripción general
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
258.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
126 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)