Documentos clave
Aldehyde/ketone-DNPH TO11/IP-6A Mix
15 μg/mL each component in acetonitrile (aldehyde, equivalent), analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
CofA
certificate of analysis is enclosed in each package.
envase
ampule of 1 mL (47285-U)
ampule of 3 × 1 mL (4M7285-U)
concentración
15 μg/mL each component in acetonitrile (aldehyde, equivalent)
Analito
Descripción
    Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Acetone-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Benzaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    2,5-Dimethylbenzaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
    Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Hexaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Isovaleraldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
    Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    o-Tolualdehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
    m-Tolualdehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
    p-Tolualdehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
    Valeraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Ver todo (15)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)